Learn More
Fosfato tetrabutilamónico monobásico, 0,5 M de conc. en agua de grado HPLC, grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228981 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
CAS: 5574-97-0 | C16H38NO4P | 339.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de par de iones, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 100.0°C
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium phosphate monobasic
CAS 5574-97-0, 7732-18-5
Forma física Solución
Cantidad 25 mL
Fórmula molecular C16H38NO4P
Fórmula lineal (CH3(CH2)3)4NH2PO4
Número MDL MFCD00064526
Sinónimo tetrabutylammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium phosphate, tetrabutylammonium dihydrogenphosphate, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, phosphate 1:1, tetra-n-butylammonium phosphate, tetrabutylazanium dihydrogen phosphate, dihydrogen phosphate; tetrabutylazanium, dihydrogen phosphate; tetrabutylammonium, tetrabutyl ammonium dihydrogen phosphate, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion
Clave InChI ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno; tetrabutilazanio
Peso molecular (g/mol) 339.46
PubChem CID 2735142
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.45
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.48 to 0.52M
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.01
Densidad 1.0100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Tetrabutylammonium phosphate, 0.5M concentrate in HPLC grade water