Learn More
Tetracloro-o-benzoquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-196391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 2435-53-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2435-53-2
Fórmula molecular C6Cl4O2
Peso molecular (g/mol) 245.86
Número MDL MFCD00001646
Clave InChI VRGCYEIGVVTZCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-chloranil, tetrachloro-o-benzoquinone, tetrachloro-o-quinone, 2-chloranil, tetrachloro-1,2-benzoquinone, o-chloroanil, 3,4,5,6-tetrachloro-1,2-benzoquinone, isochloranil, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,4,5,6-tetrachloro, ortho-chloranil
PubChem CID 73252
Nombre IUPAC 3,4,5,6-tetraclorociclohexa-3,5-dieno-1,2-diona
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)C(=O)C(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloro-o-benzoquinone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 125.0°C to 129.0°C
Color Burdeos
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6Cl4(=O)2
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 602
Fieser 01,128; 04,76; 05,104; 07,355; 09,102; 10,85
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10g/L chloroform (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrachloro-o-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.