Learn More
Tetrachloroethylene, Honeywell
82.89€ - 6549.48€
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15621550
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
16211-1L
1 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15631550
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
16211-2.5L
2.5 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15611550
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
16211-10L
10 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15661550
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
16211-800KG
800 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
127-18-4
165.82
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
31373
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
C2Cl4
MFCD00000834
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CHEBI:17300
Especificaciones
Tetrachloroethylene
1.623g/mL at 25°C
CCl2=CCl2
1897
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
ClC(Cl)=C(Cl)Cl
165.82
5.83 (vs air)
165.83g/mol
≥99.5%
127-18-4
C2Cl4
MFCD00000834
1361721
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
1,1,2,2-tetracloroeteno
31373
CHEBI:17300
13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338
H315-H317-H319-H336-H351-H411
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 204-825-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KX3850000.