Learn More
Tetraciclohexiltina, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
39.30€ - 1718.55€
CAS | 1449-55-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H44Sn |
Peso molecular (g/mol) | 451.326 |
Número MDL | MFCD00014278 |
Clave InChI | JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn |
PubChem CID | 74056 |
Nombre IUPAC | tetraciclohexilestannano |
SMILES | C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.03 |
1 g | N/A | ||||||
11373487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.06 |
5 g |
433.16€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11383487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018822.14 |
25 g |
1718.55€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1449-55-4 | |
451.326 | |
JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N | |
74056 | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
C24H44Sn | |
MFCD00014278 | |
tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn | |
tetraciclohexilestannano |
Especificaciones
Tetracyclohexyltin | |
241°C to 250°C | |
MFCD00014278 | |
tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn | |
JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N | |
tetraciclohexilestannano | |
74056 | |
Polvo |
1449-55-4 | |
C24H44Sn | |
UN3146 | |
Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C), | |
C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4 | |
451.326 | |
451.31 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 215-910-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes