Learn More
Tetraetilenopentamina, téc., Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
250 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetraethylenepentamine |
Nombre de nota | tech. |
Punto de fusión | -40°C |
Densidad | 0.9900g/mL |
Punto de ebullición | 340°C |
Temperatura de inflamación | 139°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2 |
Índice de refracción | 1.5055 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction