Learn More
Tetraetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043889
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144.333 g/mol
Used as the intermediates of OLED, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario de OLED, productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 631-36-7
Fórmula molecular C8H20Si
Peso molecular (g/mol) 144.333
Número MDL MFCD00009019
Clave InChI VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
Nombre IUPAC tetraetilsilano
SMILES CC[Si](CC)(CC)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Nombre del producto químico o material Tetraethylsilane
Punto de fusión -82°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1732768
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.33
Porcentaje de pureza 97%
Olor Recognizable