Learn More
Tetraetiltina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 563.81€
CAS 597-64-8
Fórmula molecular C8H20Sn
Peso molecular (g/mol) 234.96
Número MDL MFCD00009020
Clave InChI RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
PubChem CID 11704
Nombre IUPAC tetraetilestanano
SMILES CC[Sn](CC)(CC)CC
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11304839
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11314839
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.04
2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11394829
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11324839
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
071144.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
597-64-8
234.96
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
11704
CC[Sn](CC)(CC)CC
C8H20Sn
MFCD00009020
tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
tetraetilestanano
Especificaciones
Tetraethyltin
-112°C
181°C
Characteristic
1.4730
UN3384
Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether
CC[Sn](CC)(CC)CC
234.96
234.94
Líquido
597-64-8
1.187g/mL
53°C (128°F)
C8H20Sn
MFCD00009020
tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
tetraetilestanano
11704
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H330-H226
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement
P273-P303+P361+P353-P309-P310-P501a
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:I; Nombre del producto expedido:TÓXICO POR INHALACIÓN LÍQUIDO, INFLAMABLE, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8625000.
missing translation for 'tsca' : TSCA