Learn More
Greiner Bio-One Frascos para medios de cultivo tetragonales
Frascos graduados fabricados con tereftalato de polietileno (PET).
210.31€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | PET |
Esterilidad | Estéril |
Closure Included | Sí |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10287853
|
Greiner Bio-One
951700 |
100 ml |
210.31€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- No citotóxicos
- Apirógenos
- Esterilizadas mediante radiación
- Disponibles en tres tamaños
Especificaciones
Transparente | |
Estéril | |
Sí | |
Frasco para medios de cultivo |
PET | |
Sí | |
Tetragonal |