Learn More
Bromuro de tetraheptilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3830542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4368-51-8
Fórmula molecular C28H60BrN
Peso molecular (g/mol) 490.69
Número MDL MFCD00011861
Clave InChI YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
Nombre IUPAC tetraheptilazanio; bromuro
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraheptylammonium bromide
Punto de fusión 89.0°C to 91.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)6]4NBr
Cantidad 25 g
Beilstein 04, IV, 736
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.69
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetraheptylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.