Learn More
Tetrahidrofurano d8, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
5mL.
10 ml
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ML
25 ml
5 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran-D8 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.5 atom % D |
Densidad | 0.9800g/mL |
Deuterio (D) | 99,4% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,06 % máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 5mL. |
Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolano |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrahydrofuran-D8
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.