Learn More
Tetrahidrofurano estabilizado, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10027480
Click to view available options
2,5 l
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión -108.5°C
CAS 109-99-9
Color Supera prueba
Densidad 0.888 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 66&tdeg;C (1013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -21.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Residuos después de la evaporación max. 0.002%
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Agua max. 0.02%
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.