Learn More
Tetrakis(1-pirazolil)borato, sal de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
missing translation for 'unitSize'
1 g
5 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt |
Nombre de nota | 95% |
Punto de fusión | 253°C to 254°C |
Color | Blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2 |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction