Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa al 2,38 % p/p, grado electrónico, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
28.15€ - 72.30€
CAS | 75-59-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H13NO |
Peso molecular (g/mol) | 91.154 |
Número MDL | MFCD00008280 |
Clave InChI | WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide |
PubChem CID | 60966 |
Nombre IUPAC | tetrametilazanio; hidróxido |
SMILES | C[N+](C)(C)C.[OH-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15494915
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044940.AK |
250 mL |
28.15€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15404925
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044940.K2 |
1 L |
72.30€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tetramethylammonium hydroxide is used as anisotropic etching of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process, and is highly effective in stripping photo resist, and is used as a surfactant in the synthesis of ferrofluid, to inhibit nanoparticle aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-59-2 | |
91.154 | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
60966 | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] |
C4H13NO | |
MFCD00008280 | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
tetrametilazanio; hidróxido |
Especificaciones
Tetramethylammonium hydroxide | |
De incoloro a amarillo | |
C4H13NO | |
MFCD00008280 | |
3558708 | |
14,9224 | |
Soluble in water. | |
C[N+](C)(C)C.[OH-] | |
91.154 | |
91.15 | |
Electrónico | |
Líquido |
75-59-2 | |
(base metálica) | |
(CH3)4NOH | |
UN1835 | |
Air Sensitive | |
tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide | |
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M | |
tetrametilazanio; hidróxido | |
60966 | |
99.9999% | |
2,38 % con solución acuosa |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H370-H372-H314
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Provoca daños en los órganos.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
P260-P264b-P270-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P309+P311-P312-P332+P313-P361-P363-P501c
H311-H315-H319-H371-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE TETRAMETILAMONIO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-882-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA0875000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno