Learn More
Tetrametilgermanio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 865-52-1 | C4H12Ge | 132.77 g/mol
164.00€ - 593.00€
CAS | 865-52-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12Ge |
Peso molecular (g/mol) | 132.77 |
Número MDL | MFCD00014843 |
Clave InChI | ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference |
PubChem CID | 70079 |
Nombre IUPAC | tetrametilgermano |
SMILES | C[Ge](C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11488756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16931.06 |
5 g |
164.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11498756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16931.14 |
25 g |
593.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesse usa como precursor de la deposición química de vapor (CVD) de las películas delgadas de óxido de germanio.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
865-52-1 | |
132.77 | |
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N | |
70079 | |
C[Ge](C)(C)C |
C4H12Ge | |
MFCD00014843 | |
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference | |
tetrametilgermano |
Especificaciones
Tetramethylgermanium | |
-88°C | |
42°C to 44°C | |
C4H12Ge | |
MFCD00014843 | |
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference | |
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N | |
tetrametilgermano | |
70079 | |
98% |
865-52-1 | |
0.975 | |
−37°C (−35°F) | |
1.389 | |
UN1993 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C[Ge](C)(C)C | |
132.77 | |
132.73 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H225-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H224-H302+H312+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 212-745-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5345000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Tetramethylgermanium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Tetramethylgermanium