Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de tetrazolio azul Tetranitro, 97 %
Indicador de redox para enzimas
84.65€ - 533.00€
CAS | 1184-43-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C40H28Cl2N12O10 |
Peso molecular (g/mol) | 907.64 |
Número MDL | MFCD00036338 |
Clave InChI | VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | TNBT |
PubChem CID | 129893520 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15453739
|
Thermo Scientific Chemicals
J61080.MC |
100 mg |
84.65€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15443739
|
Thermo Scientific Chemicals
J61080.03 |
1 g |
533.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1184-43-6 | |
907.64 | |
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L | |
129893520 |
C40H28Cl2N12O10 | |
MFCD00036338 | |
TNBT | |
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Especificaciones
Tetranitro blue tetrazolium chloride | |
C40H28Cl2N12O10 | |
3897475 | |
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L | |
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride | |
129893520 | |
97% | |
Polvo |
1184-43-6 | |
MFCD00036338 | |
TNBT | |
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
907.64 | |
999.78 | |
Amarillo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H350
Puede provocar cáncer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-665-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes