Learn More
Texwipe™ Hisopos de poliestireno estériles
Los hisopos de poliéster hilado estériles Texwipe están fabricados con poliéster de grado USP al 100 %, unidos de forma segura al asa de madera o poliestireno con un adhesivo a base de agua.
638.00€ - 984.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 6,1 in |
---|---|
Tipo de producto | Hisopo |
Longitud (métrico) | 155 mm |
Material | Poliéster de hilado apto para uso médico |
Tipo de mango | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Anchura de la cabeza (imperial) | Anchura de la cabeza (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura de la cabeza (imperial) | Anchura de la cabeza (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17278879
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in | 5,8 mm |
984.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16575930
|
Texwipe™
STX763 |
0,22 in | 5,8 mm | N/A | |||||
Descripción
Especificaciones
6,1 in | |
155 mm | |
Poliestireno | |
Poliestireno |
Hisopo | |
Poliéster de hilado apto para uso médico | |
A base de agua | |
Espuma |