Learn More
Texwipe™ Toallitas Vertex™
Para una máxima resistencia a la abrasión
433.00€ - 1775.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 |
Estructura | Tejido doble |
Bordes | Láser sellado de alta precisión |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en superficies con bordes afilados y para el control de derrames |
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Cantidad de embalaje | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Cantidad de embalaje | Price | Quantity & Availability | |||
15515130
|
Texwipe™
TX29 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Paños secos | 150/bolsa | |||||
16395395
|
Texwipe™
TX42 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Paño seco | 100/bolsa |
1320.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17228889
|
Texwipe™
TX59 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Paño seco | 100/bolsa |
1775.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17989710
|
Texwipe™
TX42P |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Toallitas húmedas | 50/Bag |
433.00€
paquete de 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
- Fabricadas 100 % en poliéster
- Toallita prehumedecida
- Diseño de punto doble
- Tienen borde sellado por láser
- No estériles
- Disponibles en series de alta durabilidad, alta absorción y Microdenier.
- La capacidad de absorbencia es de entre 350 y 450 ml/m2
Specifications
Poliéster | |
Tejido doble | |
Ideal para su uso en superficies con bordes afilados y para el control de derrames |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Láser sellado de alta precisión | |
No estéril |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction