Learn More
TFE3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA554909
Código de producto. 15712841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Immunogen sequence: SKDLESRQRS LEQANRSLQL RIQELELQAQ IHGLPVPPTP GLLSLATTSA SDSLKPEQLD IEEEGRPGAA TFHVGGGPAQ NAPHQQPPAP PSDALLDLHF PSDHLGDLGD PFHLGLEDIL MEEEEGVVGG LSGGALSPLR AAS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.
The microphthalmia transcription factor/transcription factor E (MITF-TFE) family of basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLH-Zip) transcription factors includes four family members: MITF, TFE3, TFEB and TFEC. The TEF3 protein encoded by this gene activates transcription through binding to the muE3 motif of the immunoglobulin heavy-chain enhancer. The TFEC protein forms heterodimers with the TEF3 protein and inhibits TFE3-dependent transcription activation. The TEF3 protein interacts with transcription regulators such as E2F3, SMAD3, and LEF-1, and is involved in TGF-beta-induced transcription, playing important roles in cell growth, proliferation, and osteoclast and macrophage differentiation. The TFE3 protein also activates hepatic IRS-2 gene, and induces hexokinase II (HK2) and insulin-induced gene 1 (INSIG1); it participates in insulin signaling and could be a therapeutic target for diabetes. This gene is also involved in chromosomal translocations, resulting in different fusion gene products in papillary renal cell carcinomas and alveolar soft part sarcomas, such as PRCC-TFE3, RCC17-TFE3, PSF-TFE3, NonO (p54nrb)-TFE3 and ASPL-TFE3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
TFE3
Polyclonal
Unconjugated
TFE3
TFE3; BHLHE33; Transcription factor E3; Class E basic helix-loop-helix protein 33
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
209446, 317376, 7030
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P19532, Q64092
TFE3
Recombit protein corresponding to Human TFE3
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Research Use Only