Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 30 °C a 110 °C, aleación de aluminio
Forma: Rectángulo; tamaño: 12 x 18 pulg
Marca:  Gestigkeit Harry™ TH11
1517.28 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10321662
  • 1675.00€ / cada uno
Solo null disponibili
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 12 x 18 in.
Specifica
Specifica
Aleación de aluminio
De 30 °C a 110 °C
14 kg
230 V, 1650 w
230 V
12 x 18 pulg
30.9 lb.
1650 w
Rectángulo
Placa caliente
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato