Learn More
Partículas de talio, 6 mm y hacia abajo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048932
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC talio
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium granules
Color Azul-blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 6mm (0.2 in.) & down
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de talio, 6 mm y hacia abajo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >