Learn More
2,4-Pentanedionato de talio(I), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304909
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14219-90-0
Fórmula molecular C5H7O2Tl
Peso molecular (g/mol) 303.489
Número MDL MFCD00013506
Clave InChI QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Sinónimo thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
Nombre IUPAC [(E)-4-oxopent-2-en-2-il]oxitalio
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión >134°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.5
Porcentaje de pureza ≥97%