Learn More
Bromuro de talio(I), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-40-4
160.80€ - 595.97€
CAS 7789-40-4
Número MDL MFCD00011273
Sinónimo Thallous bromide
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11331908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.14
25 g
160.80€
25 g
11321908
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.22
100 g
595.97€
100 g
Descripción
Descripción
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7789-40-4
MFCD00011273
Thallous bromide
Especificaciones
Thallium(I) bromide
7789-40-4
(base metálica)
UN1707
Thallous bromide
284.28
Hygroscopic
∼460°C
Polvo
MFCD00011273
14,9258
Practically insoluble in water
99.999%
7.5 g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H330-H373
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE TALIO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 232-163-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes