Learn More
Cloruro de talio(I), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341898
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-12-0
Fórmula molecular ClTl
Peso molecular (g/mol) 239.83
Número MDL MFCD00011274
Clave InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nombre IUPAC clorotalio
SMILES Cl[Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) chloride
Punto de fusión 430°C
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9260
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.82
Porcentaje de pureza 99.999%
Índice de refracción 2.247
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 7.0 g/mL