Learn More
Cloruro de talio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092730
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239.82 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-12-0
Fórmula molecular ClTl
Peso molecular (g/mol) 239.82
Número MDL MFCD00011274
Clave InChI GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
Nombre IUPAC clorotalio
SMILES Cl[Tl]
Especificaciones
Punto de ebullición 720°C
Nombre del producto químico o material Thallium(I) chloride
Punto de fusión 430°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal TICl
Índice Merck 15, 9409
Información de solubilidad Solubility in water: 0.38%. Other solubilities: soluble in 70 parts boiling water,insoluble in alcohol and ammonium hydroxide,hcl decreases its solubulity in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.82
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 7
Densidad 7.0000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thallium(I) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.