Learn More
Yoduro de talio(I), Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344638
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-30-9
Fórmula molecular ITl
Peso molecular (g/mol) 331.28
Número MDL MFCD00011279
Clave InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
Nombre IUPAC yoduro de λ¹-talio
SMILES [I-].[Tl+]
Especificaciones
Punto de ebullición 824°C
Nombre del producto químico o material Thallium (I) iodide
Punto de fusión 440°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9264
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.27
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 7.1 g/mL