Learn More
Neodecanoato de talio(I), (Tl 52,5-55,5 %), Thermo Scientific™
Código de producto. 11334577
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00070467
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) neodecanoate
Forma física Sólido
Cantidad 50 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tl 52.5 to 55.5%