Learn More
Seleniuro de talio(I), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Descripción
Thallium(I) selenide is used in molten form as a semiconductor. Semiconducting thallium(I) selenide is used for IR detection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Thallium(I) selenide |
Punto de fusión | ∼340°C |
Forma física | Masa de 10 mm y hacia abajo |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1707 |
Índice Merck | 14,9267 |
Información de solubilidad | Insoluble in water and acids. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 487.7 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |