Learn More
Cloruro de talio(III) hidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7051548
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-33-3
Número MDL MFCD00049600
Sinónimo Thallic chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 37°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Número UN UN1707
Información de solubilidad It is soluble in water 862g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.73 (Anhydrous)