Learn More
Óxido de talio(III), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395109
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 1314-32-5 | O3Tl2 | 456.757 g/mol
Thallium(III) oxide is used in organic synthesis and as an analytical reagent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de talio(III) se utiliza en la síntesis orgánica y como reactivo analítico
Solubilidad
Insoluble en agua y álcalis. Se descompone en HCl y H2SO4
Notas
Mantener el envase bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-32-5
Fórmula molecular O3Tl2
Peso molecular (g/mol) 456.757
Número MDL MFCD00011276
Clave InChI QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxo oxothallanyloxy thallane, tl2o3, thallium iii oxide, oxo oxothallanyl oxy thallane, thallium oxide ic, thallium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 3579754
Nombre IUPAC oxo(oxotalaniloxi)talano
SMILES O=[Tl]O[Tl]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 875°C
Nombre del producto químico o material Thallium(III) oxide
Punto de fusión 717°C
Cantidad 50 g
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9268
Información de solubilidad Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.74
Porcentaje de pureza 96%
Olor Odorless
Densidad 9.65