Learn More
Trifluoroacetato de talio(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080390
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
CAS: 23586-53-0 | C6F9O6Tl | 543.426 g/mol
Thallium(III) trifluoroacetate is an oxidizing agent used in the synthesis of S-substituted cysteine peptides and proteins containing disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23586-53-0
Fórmula molecular C6F9O6Tl
Peso molecular (g/mol) 543.426
Número MDL MFCD00000414
Clave InChI PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
Nombre IUPAC talio(3+);2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Thallium (III) trifluoroacetate
Punto de fusión 213°C (decomposition)
Forma física Sólido
Cantidad 2 g
Número UN UN1707
Información de solubilidad Soluble in water (decomposes).
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.42
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt