Learn More
Varilla de talio, 12,7 mm de diámetro, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
862.00€ - 1535.00€
CAS | 7440-28-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Tl |
Peso molecular (g/mol) | 204.38 |
Número MDL | MFCD00134063 |
Clave InChI | BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium |
PubChem CID | 5359464 |
ChEBI | CHEBI:30440 |
Nombre IUPAC | thallium |
SMILES | [Tl] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11356677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000888.0Y |
75 mm |
862.00€
75 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11366677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000888.DO |
150 mm |
1535.00€
150 mm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-28-0 | |
204.38 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
5359464 | |
thallium |
Tl | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
CHEBI:30440 | |
[Tl] |
Especificaciones
Thallium rod | |
7440-28-0 | |
Tl | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
[Tl] | |
204.38 | |
CHEBI:30440 | |
Odorless | |
Varilla, ≈225 g/150mm |
12.7mm (0.5 in.) dia. | |
(base metálica) | |
MFCD00134063 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
thallium | |
5359464 | |
99.99% | |
≈225g/150mm |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H330-H373
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Talio
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .