Learn More
Varilla de talio, 12,7 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 225 g/150 mm
392.00€ - 688.00€
CAS | 7440-28-0 |
---|---|
Fórmula molecular | Tl |
Peso molecular (g/mol) | 204.38 |
Número MDL | MFCD00134063 |
Clave InChI | BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium |
PubChem CID | 5359464 |
ChEBI | CHEBI:30440 |
Nombre IUPAC | thallium |
SMILES | [Tl] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-28-0 | |
204.38 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
5359464 | |
thallium |
Tl | |
MFCD00134063 | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
CHEBI:30440 | |
[Tl] |
Especificaciones
Thallium | |
Rod | |
Tl | |
ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium | |
[Tl] | |
204.38 | |
CHEBI:30440 | |
Varilla, ≈225g/150 mm |
7440-28-0 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00134063 | |
BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N | |
thallium | |
5359464 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-138-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes