Learn More
Varilla de talio, 12,7 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327517
Click to view available options
Cantidad:
75 mm
150 mm
CAS: 7440-28-0 | Tl | 204.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-28-0
Fórmula molecular Tl
Peso molecular (g/mol) 204.38
Número MDL MFCD00134063
Clave InChI BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ramor, thallium, metallic, thallium, elemental, unii-ad84r52xlf, thallium, soluble compounds, ad84r52xlf, thallium, elemental and soluble compounds, rod, 12.7mm 0.5in dia, granules, thallium
PubChem CID 5359464
ChEBI CHEBI:30440
Nombre IUPAC thallium
SMILES [Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium rod
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 150 mm
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Peso ≈225g/150mm
Formulario Varilla, ≈225 g/150mm