Learn More
Teobromina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La teobromina es un alcaloide de metilxantina que es un derivado de la cafeína
Aplicaciones
• La teobromina es un inhibidor de la fosfodiesterasa, un antagonista del receptor de adenosina débil y un relajante muscular suave
• Como producto catabólico de la cafeína, tiene propiedades antioxidantes y prooxidantes
• Se puede utilizar como estándar para la cuantificación de la teobromina
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Theobromine |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 290.0°C to 295.0°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 26, 2336 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Theobromine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.