Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, barcoded
Marca: Thermo Scientific™ BC1400
Descripción
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño de la cubierta de placa plana garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño plano de la plataforma de placas garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con semifaldón de 96 pocillos y cubierta plana tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Características destacadas
•Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
• La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
•Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
• Esquina recortada: A12
Aplicaciones
• qPCR
• PCR en tiempo real
• Secuenciación
Peligroso: no
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Incluye código de barras | |
25 placa | |
Microplaca de PCR | |
Semi | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Estándar |
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | |
Transparente | |
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores | |
Polipropileno | |
96 | |
25 plates |