Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Aquasil™ C18 Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
374.00€ - 508.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11523311
|
Thermo Scientific™
77503-012106 |
2,1 mm | 10 mm | 3 μm | N/A | ||||
11543311
|
Thermo Scientific™
77503-023006 |
3 mm | 20 mm | 3 μm | N/A | ||||
11563311
|
Thermo Scientific™
77505-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | ||||
11583311
|
Thermo Scientific™
77505-022106 |
2,1 mm | 20 mm | 5 μm | N/A | ||||
Beschreibung
- Diseño de conexión directa de apriete manual para ofrecer comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Fase de C18 de desactivación terminal polar Thermo Scientific
- Selectividad alternativa comparada con las fases C18 ordinarias
- Retención de compuestos polares
- Compatibles con fases móviles acuosas al 100 %.
Spezifikation
C18 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts