Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores BetaSil™ C1
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
330.48€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
Longitud (métrico) | 10 mm |
Fase estacionaria | C1 |
Requires: Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10331395
|
Thermo Scientific™
70505-012101 |
2,1 mm | N/A | ||||||
Descripción
Se comercializan cartuchos protectores para todas las fases Thermo Scientific más vendidas.
- Tamaño partícula: 5 μm
- 10 de L × 4.0 mm de diámetro interno
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Química Thermo Scientific en sílice 100Å
- Área de superficie elevada con alta cobertura de fase unida
Especificaciones
5 μm | |
10 mm | |
C1 |