Learn More
Thermo Scientific™ Prensas de congelación de bolsas CryoMed™
Prensas de congelación de bolsas CryoMed™
897.47€ - 948.72€
Especificaciones
Tipo Presión de congelación
Para utilizar con (equipo) CryoMed; Nexell R49953 (Fenwal 4R5461)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
10556074
Ver documentos
Thermo Scientific™
4000314
2 bolsas
897.47€
cada uno
13128365
Ver documentos
Thermo Scientific™
4000318
4 bolsas
948.72€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Prensas de congelación de bolsas CryoMed™
Prensas de bolsas para Nexell, Fenwal, Gambro y Delmed. Capacidades de bolsas 2-4 bolsas.
Especificaciones
Especificaciones
Presión de congelación
CryoMed; Nexell R49953 (Fenwal 4R5461)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Prensas de congelación de bolsas CryoMed™