Learn More
Thermo Scientific™ Sensores de termopar CryoMed™
Sensores termopares de muestras
179.77€ - 364.82€
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10664325
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
4000393
Tipo cinta
179.77€
cada uno
En stock
Añadir a la cesta
10001164
Ver documentos
Thermo Scientific™
4000381
Sensores termopares
364.82€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sensores termopares de muestras
Sensores termopares para tubos criogénicos, tubos capilares en funda y viales de muestras.
  • Incluye enchufe macho
Para aplicaciones de congelación a temperatura programada