Learn More
Thermo Scientific™ ClaSeek Library Preparation Kit, Illumina compatible
Genere bibliotecas de secuenciación de próxima generación compatibles con Illumina™ a partir de una entrada de muestra baja con un método sin PCR de un tubo con mezclas maestras optimizadas
Descripción
Descripción
El kit de preparación de la biblioteca ClaSeek Thermo Scientific, compatible con Illumina™, está diseñado para la construcción rápida y cómoda de una biblioteca de fragmentos NGS sin PCR a partir de una entrada de muestras de ADN de tan solo 500 ng. En combinación con el protocolo de amplificación, el kit también permite la generación de bibliotecas de fragmentos de ADN a partir de una entrada de muestra ultrabaja de 5 ng.
El kit utiliza un protocolo de construcción de biblioteca optimizado para NGS de alta eficiencia que combina pasos de conversión final y adición de adaptador en un procedimiento sencillo y práctico de un tubo. Esto minimiza los pasos de pipeteo innecesarios y reduce el tiempo de manipulación, lo que permite la construcción de bibliotecas sin PCR en menos de 70 minutos. El kit es adecuado para la construcción de bibliotecas compatibles con Illumina™ de longitud de lectura de 50, 300 y 500 bp y está validado para su uso en plataformas de secuenciación Illumina™ HiSeq™ y MiSeq™.
Características destacadas
  • Sin PCR: reducción significativa del sesgo y mejora de la cobertura con protocolo sin amplificación
  • Flexible: protocolo universal para la entrada de muestras variables (5 ng - 1 μg) y longitudes de fragmentos de ADN
  • Rápido y cómodo: menos pasos de limpieza, menos tiempo de manipulación, mezclas maestras optimizadas, procedimiento de conversión final de un tubo.
Aplicaciones
preparación de la biblioteca de fragmentos de ADN para su uso secuencia abajo en el flujo de trabajo de secuenciación de próxima generación.
Incluye
  • Mezcla maestra de conversión final ClaSeek, IL
  • Mezcla de ligadura ClaSeek, IL
  • Agua sin nucleasa