Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Purifica el ADN plasmídico de cultivos de E. coli durante la noche utilizando tecnología de gránulos paramagnéticos.
Marca:  Thermo Scientific™ K2792
687.54 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13585180
  • 728.00€ / paquete de 4
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific MagJET está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico (hasta 4-5 μg/ml) o ADN plasmídico de alto número de copias a partir de cultivos de E. coli durante la noche.
El kit utiliza tecnología de partículas paramagnéticas, que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para usuarios con bajo rendimiento de muestras.
El ADN purificado está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores El ADN plasmídico purificado se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR y otras reacciones enzimáticas.
Aspectos destacados
Alto rendimiento - hasta 5 μg de ADN plasmídico a partir de 1 ml de cultivo bacteriano
Pureza - el ADN aislado está inmediatamente listo para su uso en aplicaciones posteriores como secuenciación, transcripción, digestión con enzimas de restricción o transfección de líneas celulares sólidas
Flexible - protocolos de automatización y procesamiento manual disponibles
Resultados repetibles y sólido rendimiento
Aplicaciones
Rápido aislamiento de ADN plasmídico de alta pureza, adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, entre ellos:
• Digestión de restricción FastDigest o convencional
• Secuenciación fluorescente y radiactiva automatizada
• PCR
• Transcripción in vitro
• Transformación
• Transfección de líneas de células sólidas
Incluye
• Tampón de lisis
• Tampón de resuspensión
• Tampón de neutralización
• Partículas magnéticas MagJET
• RNasa A
• Tampón de lavado 1 (conc.)
• Tampón de lavado 2 (conc.)
• Tampón de elución
Peligroso: sí
> Peligroso: no
> Control de calidad: El kit de extracción de ADN plasmídico MagJET Thermo Scientific está cualificado para aislar ADN plasmídico de alto número de copias de 0,5-5 ml de cultivo de E. coli cultivado durante la noche en LB o medio de crecimiento rico (OD600 = 2-6). La calidad del ADN aislado se evalúa espectrofotométricamente y por electroforesis en gel de agarosa. El ADN purificado tiene una proporción de A260/A280 de 1,8±0,2.
> Vida útil:36 meses
> Condiciones de envío: a temperatura ambiente
> Condiciones de almacenamiento: a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit
Bacterias
Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual)
MagJET
4 x 96 Preps
Gránulo paramagnético
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Kit de extracción de ADN plasmídico
ADN plasmídico