Learn More
Thermo Scientific™ Precolumna Hypersil™ Prism RP Javelin
Se ofrecen en longitudes de 10 o 20 mm y el D.I. oscila de 2,1 a 4,0 mm
Marca: Thermo Scientific™ 32105-012106
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
5 μm | |
10 mm | |
2,1 mm | |
RP |