Learn More
Thermo Scientific™ D-luciferina Pierce™, sal monopotásica
Sustrato de luciferasa de luciérnaga para aplicaciones in vitro e in vivo
Marca:  Thermo Scientific™ 88292
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15205733
  • 828.00€ / 1 g
Descripción
La D-luciferina Thermo Scientific Pierce está formulada con una pureza superior al 99 % como sal monosódica y monopotásica para proporcionar comodidad y un alto rendimiento a un bajo coste en ensayos con indicador con luciferasa de luciérnaga.
La luciferina es el sustrato para reacciones de bioluminiscencia con la enzima luciferasa de luciérnaga. Las sales de potasio y sodio liofilizadas de luciferina de luciérnaga son estables y fácilmente solubles, y ambas formulaciones son compatibles con una amplia variedad de obtención de imágenes in vivo basadas en luciferasa y ensayos de bioluminiscencia in vitro (la decisión de usar una u otra forma es una cuestión de preferencia del investigador). Las aplicaciones incluyen ensayos de ATP, ensayos con indicador de genes, secuenciación de alto rendimiento y varios ensayos de contaminación en todo el campo de la biotecnología. En el caso de las imágenes in vivo, la inyección de luciferina en sistemas del modelo permite la monitorización no invasiva y en tiempo real de la progresión de la enfermedad o la eficacia de los fármacos a través de la bioluminiscencia.
Características destacadas:
  • Alta pureza, normalmente superior al 99,7 %, según lo verificado por HPLC y FTIR
  • Gran rendimiento con aplicaciones in vitro
  • Adecuado para obtención de imágenes in vivo
Aplicaciones:
  • Ensayos con indicador de genes
  • Ensayos de ATP
  • Secuenciación de alto rendimiento
  • Ensayos de contaminación
  • Imágenes bioluminiscentes in vivo
  • Revisión de fármacos
  • Ensayos multiplex para estudiar efectos inespecíficos
  • Análisis de vía de transducción de señal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos.
Ensayo de ATP, ensayo con indicador de genes
Pierce™
Sustrato químico
Bioluminiscente
D-luciferina, sal monosódica
1 g
Sustrato de luciferasa