Learn More
Thermo Scientific™ Bordetella bronchiseptica ATCC™ 4617Remel™, Culti-Loops™
Marca: Thermo Scientific™ R4601223
279.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los productos BactiDisk constan de 10 discos empaquetados por vial.
Especificaciones
Bordetella bronchiseptica | |
4617™* | |
Culti-Loop | |
NRRL B-140 |
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.