Learn More
Thermo Scientific™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416 Remel™, Culti-Loops™
Burkholderia cepacia ATCC 25416 Remel Thermo Scientific, Culti-Loops, ATCC: 25416TM, especie: Burkholderia cepacia; aplicaciones recomendadas: Asistencia sanitaria
Marca: Thermo Scientific™ R4605220
282.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Burkholderia cepacia ATCC 25416 Remel Thermo Scientific, Culti-Loops, ATCC: 25416TM, especie: Burkholderia cepacia; aplicaciones recomendadas: Asistencia sanitaria
El asa puede disolverse en un medio líquido, líquido de rehidratación del conjunto aeróbico Culti-Loops, n.º de referencia R4631000 o sembrarse por estría directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos. Las MycoBacti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados.
Información de órdenes
Los productos Culti-Loop están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y envasados con cinco asas por paquete. Cada Mycobacti-Loop está sellada individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presenta un asa por paquete. Los productos BactiDisk constan de 10 discos empaquetados por vial.
Especificaciones
Burkholderia cepacia | |
Culti-Loop | |
UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810] |
25416™* | |
10 discos/vial |
Culti-Loops cuentan con el marcado CE.