Learn More
Thermo Scientific™ Bucles de muestra Rheodyne™
Los bucles de muestras Rheodyne se utilizan con inyectores de muestras Rheodyne de acero inoxidable o PEEK biocompatible.
89.15€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10543615
|
Thermo Scientific™
7027 |
Rheodyne 7010 y 7125 | 1 ml | N/A | |||||