Learn More
Epredia™ Aceite Trak 300™ para el sistema HEMATRAK™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
16 oz
Tamaño de la unidad:
473 ml
Descripción
- El aceite no contiene PCB y no daña valiosos componentes ópticos
- El índice de refracción es de 1,5150 y la viscosidad es de 300 cs.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Aceite Trak 300™ |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con el sistema diferencial automatizado HEMATRAK |
Cantidad | 16 oz |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 473ml Trak 300 HEMATRAK Immersion Oil
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Terphenyl, hydrogenated, Isobutylene/butene copolymer