Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de reciclado de disolventes SRS Pro
Reduce el consumo de fase móvil hasta en un 90 %.
Marca: Thermo Scientific™ 66001-010
Includes: Software
Requires : Ordenador personal (sistema de datos) con Microsoft™ Windows™ 98/2000/XP/Vista™ (32) con un puerto USB libre.
Descripción
- Monitoriza de forma continuada la señal de salida del detector cromatográfico, reciclando la fase móvil al depósito de disolvente cuando la línea de base está por debajo de un determinado umbral predefinido.
- Se proporciona un software fácil de usar para configurar los parámetros del sistema, realizar la monitorización en línea y el seguimiento de auditoría.
- No se requiere adaptador de corriente, ya que el ahorro de disolvente se alimenta directamente del PC del sistema de datos de cromatografía a través de una conexión USB.
- Recicla la fase móvil solo si está encendida: en caso de fallo de alimentación, la válvula permanece en la posición de desecho y la fase móvil del depósito se mantiene sin contaminar.
- La entrada analógica permite el funcionamiento unipolar o bipolar del dispositivo dentro de un intervalo de ± 1 V con un convertidor analógico-digital.
- El cierre de contacto/TTL del dispositivo se puede configurar como entrada de control de posición de válvula, puesta a cero automática o inicio.
Principio operativo
- Si el nivel de la señal de entrada supera este valor de umbral, el SRS Pro redirecciona el flujo de eluyente a los residuos (1), teniendo en cuenta el tiempo de transporte del detector a la válvula de conmutación.
- Cuando la señal recupera valores por debajo del umbral (2), el SRS Pro vuelve a esperar la demora de transporte y, a continuación, vuelve a cambiar la fase móvil al depósito.
- Si el nivel de la señal de entrada supera este valor de umbral, el SRS Pro redirecciona el flujo de eluyente a los residuos teniendo en cuenta el tiempo de transporte del detector a la válvula de conmutación.
- Cuando la señal recupera valores por debajo del umbral el SRS Pro vuelve a esperar la demora de transporte y, a continuación, vuelve a cambiar la fase móvil al depósito.
- El marcador de inyección del muestreador automático conectado al SRS Pro puede garantizar la puesta a cero de la señal de entrada en el momento de la inyección.