Learn More
Oakton™ Sonda aislada con FEP Digi-Sense™
Utilice estas sondas para inmersión a largo plazo en entornos semicáusticos. La sonda aislada con FEP Cole-Parmer™ Digi-Sense™ ofrece flexibilidad y una punta sellada por lo que se puede utilizar en entornos hostiles o sumergida en líquido. Excelente para el uso diario general.
Marca:  Oakton™ 08466-83
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11771349
  • 42.45€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa e incorporan miniconectores codificados por colores ANSI: tipo J negro, tipo K amarillo y tipo T azul. Fabricado con cables 24AWG para un tiempo de respuesta rápido con la capacidad aplicada en lugares de difícil acceso
  • Aislada con junta sellada con FEP
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 1,72 bar (25 psi)
  • Se puede utilizar para aplicaciones que requieren una junta aislada.
  • Tiempo de repuesta: 0,75 segundos o más
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
  • Sonda de cable aislada FEP de un solo cable con FEP sobre revestimiento
  • Cada sonda está sellada herméticamente y probada a 1,72 bar (25 psi)
  • Fácil de limpiar para múltiples usos en diferentes aplicaciones
  • El tipo “T” se recomienda para uso a baja temperatura
  • No someta las sondas de unión expuesta tipo J a la humedad, ya que se oxidarán.
Especificaciones
Especificaciones
Sonda de termopar
204 °C
− 200 °C
De -200 °C a +204 °C