Learn More
Brannan™ Kit de termómetros de aula
El kit de termómetros de aula Brannan™ viene en una bandeja de plástico azul e incluye una variedad de termómetros de laboratorio y un juego de notas de aula.
Marca:  Brannan™ 25/700/0
Código de producto. 13008573
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Bandeja de plástico azul que encaja en los sistemas de almacenamiento estándar en el aula.
  • Incluye una variedad de termómetros de laboratorio y un juego de notas de aula.
  • Desarrollado para su uso en el aula y diseñado para ayudar a los profesores a cumplir con el plan de estudios nacional.
  • Todos los termómetros suministrados están llenos de alcohol verde.
Especificaciones
Especificaciones
Caja de plástico azul, 8 termómetros Initial™ de 150 mm; 7 termómetros Initial™ de 300 mm; 1 termómetro sin calibrar de 300 mm y notas detalladas de aula
Kit de termómetros